Merck
738964
Sigma-Aldrich
2-氯-3-肼基吡嗪
95%
别名:
3-Chloro-2(H)-pyrazinone hydrazone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5ClN4
CAS号:
分子量:
144.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
154-159 °C
官能基
chloro
hydrazine
SMILES 字串
NNc1nccnc1Cl
InChI
1S/C4H5ClN4/c5-3-4(9-6)8-2-1-7-3/h1-2H,6H2,(H,8,9)
InChI 密鑰
PUUGNIKJWZNTBK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)