Merck
738786
Sigma-Aldrich
Sucrose-(glucose-13C6)
99 atom % 13C
别名:
D-(+)-Saccharose-(glucose-13C6), Sugar-(glucose-13C6)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C6H22O11
分子量:
348.25
分類程式碼代碼:
12352201
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
mp
185-187 °C (lit.)
質量偏移
M+6
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)