Merck
735345
Sigma-Aldrich
5-Carboxythiophene-2-boronic acid pinacol ester
96%
别名:
5-Carboxy-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene, 5-Carboxy-2-thienylboronic acid pinacol ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15BO4S
分子量:
254.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
mp
176-181 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)C(O)=O
InChI
1S/C11H15BO4S/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-6-5-7(17-8)9(13)14/h5-6H,1-4H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
YLZRZHOUXZZBTF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)