Merck
735337
Sigma-Aldrich
Methyl 4-formylcinnamate
97%
别名:
Methyl 3-(4-formylphenyl)-2-(E)-propenoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H10O3
CAS号:
分子量:
190.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
86-91 °C
官能基
aldehyde
ester
SMILES 字串
COC(=O)\C=C\c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H10O3/c1-14-11(13)7-6-9-2-4-10(8-12)5-3-9/h2-8H,1H3/b7-6+
InChI 密鑰
KVXMLLMZXPRPNG-VOTSOKGWSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)