Merck
735302
Sigma-Aldrich
5,8-二溴喹喔啉
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H4Br2N2
分子量:
287.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
198-203 °C (dec.)
官能基
bromo
SMILES 字串
Brc1ccc(Br)c2nccnc12
InChI
1S/C8H4Br2N2/c9-5-1-2-6(10)8-7(5)11-3-4-12-8/h1-4H
InChI 密鑰
ZPZBXKVJNVNNET-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)