化驗
≥97%
形狀
powder
光學純度
ee: ≥99%
官能基
amine
phenyl
phosphine
SMILES 字串
[Fe].COc1c(C)cc(cc1C)P([C]2[CH][CH][CH][C]2[C@H](N(C)C)c3ccccc3)c4cc(C)c(OC)c(C)c4.COc5c(C)cc(cc5C)P([C]6[CH][CH][CH][C]6[C@H](N(C)C)c7ccccc7)c8cc(C)c(OC)c(C)c8
InChI
1S/2C32H37NO2P.Fe/c2*1-21-17-26(18-22(2)31(21)34-7)36(27-19-23(3)32(35-8)24(4)20-27)29-16-12-15-28(29)30(33(5)6)25-13-10-9-11-14-25;/h2*9-20,30H,1-8H3;/t2*30-;/m11./s1
InChI 密鑰
HEJIDMKBSDYNOY-LJXMUBMNSA-N
一般說明
Mandyphos SL-M004-1 是一种手性二茂铁基二膦配体,属于Mandyphos家族。
應用
它 可能作为铑络合物催化氢化反应的手性配体,这是阿加曲班合成过程中的关键步骤。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的熔锥内。
其他說明
与Solvias AG合作销售
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Diastereoselective synthesis of an argatroban intermediate, ethyl (2R, 4R)-4-methylpipecolate, by means of a Mandyphos/rhodium complex-catalyzed hydrogenation.
Ferraboschi P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 22(16), 1626-1631 (2011)
Modular chiral ligands: the profiling of the Mandyphos and Taniaphos ligand families.
Spindler F, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(14), 2299-2306 (2004)