Merck
734098
Sigma-Aldrich
4-[Bis(trimethylsilyl)amino]phenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22BrMgNSi2
分子量:
340.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solution
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
密度
0.953 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)N(c1ccc([Mg]Br)cc1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22NSi2.BrH.Mg/c1-14(2,3)13(15(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;/h8-11H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
UNPKRYJLZQNLJR-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-2.2 °F
閃點(°C)
-19 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)