Merck
731935
Sigma-Aldrich
7-Deazahypoxanthine
97%
别名:
3,7-Dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5N3O
CAS号:
分子量:
135.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
345-350 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1NC=Nc2[nH]ccc12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-6-4-1-2-7-5(4)8-3-9-6/h1-3H,(H2,7,8,9,10)
InChI 密鑰
FBMZEITWVNHWJW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)