About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H22O2Si
CAS号:
分子量:
262.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
形狀
liquid
品質等級
反應適用性
core: silicon
reagent type: catalyst
折射率
n20/D 1.511
密度
0.984 g/mL at 25 °C
官能基
ester
SMILES 字串
COC(=O)C[C@@H](\C=C\C)[Si](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C15H22O2Si/c1-5-9-14(12-15(16)17-2)18(3,4)13-10-7-6-8-11-13/h5-11,14H,12H2,1-4H3/b9-5+/t14-/m1/s1
InChI 密鑰
LCBVSVWXXPCVKB-VZUFXWRPSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1