化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.531
密度
1.172 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
COc1c(N)cccc1F
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI 密鑰
RCYMPYMITUEHOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F
閃點(°C)
100 °C