Merck
730904
Sigma-Aldrich
Isovaleryl-DL-carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12D9H15ClNO4
分子量:
290.83
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
powder
質量偏移
M+9
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CC(CC(O)=O)OC(=O)CC(C)C)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H23NO4.ClH/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5;/h9-10H,6-8H2,1-5H3;1H/i3D3,4D3,5D3;
InChI 密鑰
HWDFIOSIRGUUSM-WTUXFOGGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)