化驗
97%
形狀
solid
mp
32-36 °C
官能基
imide
SMILES 字串
CCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H13NO2/c1-2-3-8-13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12(13)15/h4-7H,2-3,8H2,1H3
InChI 密鑰
DLKDEVCJRCPTLN-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1