Merck
729507
Sigma-Aldrich
甘油-d5 三亚油酸酯
98 atom % D, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C57D5H93O6
分子量:
884.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
密度
0.930 g/mL at 20 °C
質量偏移
M+5
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C57H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-30,54H,4-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-/i52D2,53D2,54D
InChI 密鑰
HBOQXIRUPVQLKX-ADVOAEEISA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)