Merck
729361
Sigma-Aldrich
富马酸二甲酯-2,3-d2
98 atom % D, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OCOCD=CDCOOCH3
分子量:
146.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
solid
bp
192-193 °C (lit.)
mp
102-106 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]\C(=C(\[2H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+/i3D,4D
InChI 密鑰
LDCRTTXIJACKKU-SWIHUIHJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)