solid
mp
176-181 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.CC(C)c4cccc(C(C)C)c4N5CCN(C5[Ru](Cl)(Cl)=Cc6ccccc6)c7c(cccc7C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H39N2.C18H33P.C7H6.2ClH.Ru/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h9-14,17-21H,15-16H2,1-8H3;16-18H,1-15H2;1-6H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
VWYWCKUDPDENIJ-UHFFFAOYSA-L
相关类别
應用
- 大NHC配体比Grubbs第2代催化剂引发更快。
- 在某些应用中能够降低催化剂的负载量。
Grubbs催化剂®M2a SIPr是第二代用于催化烯烃复分解反应的Grubb′s催化剂,催化剂负载量低。这也用于合成各种高活性的第二代快速引发Hoveyda型钌催化剂。
法律資訊
Umicore的产品
产品许可证
该产品及其制造或使用受Umicore PMC拥有或控制的一项或多项已发布或正在申请的美国专利(和国外等同专利)权限管辖。通过Sigma-Aldrich、其附属公司或其授权分销商从Umicore PMC购买此产品,购买者将享受有限的一次性、非排他、不可转让、不可分配的许可。购买者使用此产品可能会侵犯第三方拥有或控制的专利。购买者应自行确保其使用产品未侵犯第三方专利权或超出本协议授予的许可范围。
有关产品的更多信息,请询当地Umicore PMC联系人,网址http://www.pmc.umicore.com。
产品许可证
该产品及其制造或使用受Umicore PMC拥有或控制的一项或多项已发布或正在申请的美国专利(和国外等同专利)权限管辖。通过Sigma-Aldrich、其附属公司或其授权分销商从Umicore PMC购买此产品,购买者将享受有限的一次性、非排他、不可转让、不可分配的许可。购买者使用此产品可能会侵犯第三方拥有或控制的专利。购买者应自行确保其使用产品未侵犯第三方专利权或超出本协议授予的许可范围。
有关产品的更多信息,请询当地Umicore PMC联系人,网址http://www.pmc.umicore.com。
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
其他客户在看
Towards Long-Living Metathesis Catalysts by Tuning the N-Heterocyclic Carbene (NHC) Ligand on Trifluoroacetamide-Activated Boomerang Ru Complexes
Clavier H et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2009 (25), 4254-4265 (2009)
Fast-Initiating, Ruthenium-based Catalysts for Improved Activity in Highly E-Selective Cross Metathesis
Ahmed, Tonia S. and Grubbs, Robert H.
Journal of the American Chemical Society, 139 (4), 1532-1537 (2017)
Light- and Thermal-Activated Olefin Metathesis of Hindered Substrates
Ivry E et al.
Organometallics, 37 (2), 176-181 (2018)
A Standard System of Characterization for Olefin Metathesis Catalysts
Ritter T. et al.
Organometallics, 25 (24), 5740-5745 (2006)
Ruthenium-Olefin Complexes: Effect of Ligand Variation upon Geometry
Anderson DR, O'Leary DJ and Grubbs RH
Chemistry?A European Journal, 14 (25), 7536-7544 (2008)