Merck
728950
Sigma-Aldrich
2-Bromopropionaldehyde diethyl acetal
95%
别名:
2-Bromo-1,1-diethoxypropane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H15BrO2
CAS号:
分子量:
211.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.439
密度
1.198 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
ether
SMILES 字串
CCOC(OCC)C(C)Br
InChI
1S/C7H15BrO2/c1-4-9-7(6(3)8)10-5-2/h6-7H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
AHIUAFXWZKCJLR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
145.0 °F
閃點(°C)
62.8 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)