Merck
728780
Sigma-Aldrich
4-Chlorothieno[3,2-c]-pyridine
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4ClNS
CAS号:
分子量:
169.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
97-102 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
Clc1nccc2sccc12
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-7-5-2-4-10-6(5)1-3-9-7/h1-4H
InChI 密鑰
VFPFMOXMHVQFNR-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)