About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H31N4P
CAS号:
分子量:
274.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
≥97% (GC)
97% (GC)
形狀
liquid
濃度
1 M in hexane
雜質
≤0.10% water
官能基
amine
SMILES 字串
CCN(CC)P1(=NC(C)(C)C)N(C)CCCN1C
InChI
1S/C13H31N4P/c1-8-17(9-2)18(14-13(3,4)5)15(6)11-10-12-16(18)7/h8-12H2,1-7H3
InChI 密鑰
VSCBATMPTLKTOV-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-7.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-22 °C - closed cup
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
728411-100ML | 4061838069962 |
728411-25ML | 4061838103154 |