Merck
722626
Sigma-Aldrich
Isoquinoline-5-carboxylic acid
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7NO2
CAS号:
分子量:
173.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
275-280 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1cccc2cnccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,(H,12,13)
InChI 密鑰
ZIPLFLRGHZAXSJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)