Merck
722219
Sigma-Aldrich
1-苄基-3-羟基-1H-吲唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H12N2O
CAS号:
分子量:
224.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
165-169 °C
SMILES 字串
Oc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C14H12N2O/c17-14-12-8-4-5-9-13(12)16(15-14)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,17)
InChI 密鑰
SXPJFDSMKWLOAB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
High-performance liquid chromatographic determination of 1-benzyl-1H-indazol-3-ol in benzydamine in pharmaceutical formulations.
G Carlucci et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 14(5), 655-657 (1996-03-01)