About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C12H14O6
CAS号:
分子量:
293.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
推荐产品
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[13C@@H]1[13CH2]c2c(O)cc(O)cc2O[13C@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m1/s1/i6+1,13+1,15+1
InChI 密鑰
PFTAWBLQPZVEMU-QLZQUIFCSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3