Merck
718351
Sigma-Aldrich
S,S′-[1,4-亚苯基二(2,1-乙炔二基-4,1-亚苯基)]双(硫代乙酸酯)
97% (HPLC)
别名:
Thioacetic acid S-[4-[4-(4-acetylsulfanylphenylethynyl)-phenylethynyl]-phenyl] ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H18O2S2
分子量:
426.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97% (HPLC)
形狀
powder
mp
179-189 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)Sc1ccc(cc1)C#Cc2ccc(cc2)C#Cc3ccc(SC(C)=O)cc3
InChI
1S/C26H18O2S2/c1-19(27)29-25-15-11-23(12-16-25)9-7-21-3-5-22(6-4-21)8-10-24-13-17-26(18-14-24)30-20(2)28/h3-6,11-18H,1-2H3
InChI 密鑰
HTBKJDXAIPKGEY-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
High-purity thioacetates are stable molecules that can be deprotected to generate complex thiols which can then be self-assembled on gold.
实验方案
Thioacetate Deprotection Procedure