Merck
71746
Sigma-Aldrich
偏硅酸钠 五水合物
≥95.0% (T)
别名:
Uniflo 26, 偏硅酸钠五水合物, 硅酸钠水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2SiO3 · 5H2O
CAS号:
分子量:
212.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
≥95.0% (T)
形狀:
beads
品質等級
化驗
≥95.0% (T)
形狀
beads
SMILES 字串
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;;5*1H2/q2*+1;-2;;;;;
InChI 密鑰
ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
五水合偏硅酸钠可用于:
  • 作为等离子体电解氧化(PEO)涂层中的硅酸盐电解质。
  • 通过共沉淀法合成莫来石烧结陶瓷(3Al2O3·2SiO2)。
  • 作为二氧化硅的来源,合成色谱应用中的二氧化硅-氧化锆复合材料。
  • 合成光助-Fenton催化剂,绿脱石,以降解若丹明B。
  • 作为在α-Al2O3上合成沸石NaA层的起始原料。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
A sol-gel preparation of silica coated zirconia microspheres as chromatographic support materials.
Shalliker RA, et al.
J. Mater. Sci., 32(11), 2949-2955 (1997)
Mechanical, morphological and dielectric properties of sintered mullite ceramics at two different heating rates prepared from alkaline monophasic salts.
Sanad MMS, et al.
Ceramics International, 39(2), 1547-1554 (2013)
A novel photosensitized Fenton reaction catalyzed by sandwiched iron in synthetic nontronite.
Liu R, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(25), 12958-12963 (2014)
Characterization of AZ31 Mg Alloy coated by plasma electrolytic oxidation.
Durdu S, et al.
Vacuum, 88, 130-133 (2013)
Layer development and growth history of polycrystalline zeolite A membranes synthesised from a clear solution.
Zah J, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 93(1-3), 141-150 (2006)