About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H28BNO2
CAS号:
分子量:
265.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
形狀
solid
mp
95-100 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)CC(=CC(C)(C)N1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C15H28BNO2/c1-12(2)9-11(10-13(3,4)17-12)16-18-14(5,6)15(7,8)19-16/h9,17H,10H2,1-8H3
InChI 密鑰
YYVIRFZZNQUTKP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2,2,6,6-Tetramethyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridineboronic acid pinacol ester is a boronic ester that is commonly used as a reagent in Suzuki-Miyaura coupling reactions.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1