Merck
714313
Sigma-Aldrich
油酸钾-13C18
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
油酸-13C18 钾盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3(13CH2)713CH=13CH(13CH2)713CO2K
分子量:
338.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+18
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=[13C]([O-])[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]/[13CH]=[13CH]\[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3].[K+]
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1;
InChI 密鑰
MLICVSDCCDDWMD-DMVMXKRLSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
284.0 °F - closed cup
閃點(°C)
140 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.