About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9NO3
CAS号:
分子量:
119.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96% (TLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D -5.0±0.5°, c = 1 in 5 M HCl
成份
carbon, 39.5-41.1%
nitrogen, 11.2-12.2%
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-1-3(2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
UHLNJPIGFDWGTP-VKHMYHEASA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3