Merck
71208
Sigma-Aldrich
乙硫代硫酸钠
technical, ~90% (RT)
别名:
乙基硫醇 钠盐, 乙硫醇 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2SNa
CAS号:
分子量:
84.12
Beilstein:
3593647
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
品質等級
化驗
~90% (RT)
形狀
crystals
SMILES 字串
CCS[Na]
InChI
1S/C2H6S.Na/c1-2-3;/h3H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
QJDUDPQVDAASMV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
乙硫醇钠是通常用于合成各种硫醚的试剂。它可以用作有机金属配合物的配体。它也用于合成硫醇化的氨基醇。
其他說明
烷基硫醇盐是用于酯和芳醚 SN2 脱烷基化的有效试剂
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
K. Lal et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1072-1072 (1987)
Mononuclear Ni (III) Complexes [NiIII (L)(P (C6H3-3-SiMe3-2-S) 3)] 0/1-(L= Thiolate, Selenolate, CH2CN, Cl, PPh3): Relevance to the Nickel Site of [NiFe] Hydrogenases.
Lee, Chien-Ming et al.
Inorganic Chemistry, 45(26), 10895-10904 (2006)
G.I. Feutrill et al.
Tetrahedron Letters, 1327-1327 (1970)
P.A. Bartlett et al.
Tetrahedron Letters, 4459-4459 (1970)
M. Tiecco et al.
Synthesis, 478-478 (1982)