Merck
711233
Sigma-Aldrich
2′,4′,5′-三甲氧基苯乙酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14O4
CAS号:
分子量:
210.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
98-102 °C
官能基
ketone
SMILES 字串
COc1cc(OC)c(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)8-5-10(14-3)11(15-4)6-9(8)13-2/h5-6H,1-4H3
InChI 密鑰
GUTMBHHLVSFJIP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)