Merck
711071
Sigma-Aldrich
双[三(2-甲苯基)膦]合钯
97%
别名:
Pd[(o-tol)3P]2, 双(三(2-甲苯基)膦)钯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H42P2Pd
CAS号:
分子量:
715.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
220-225 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Pd].Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C.Cc4ccccc4P(c5ccccc5C)c6ccccc6C
InChI
1S/2C21H21P.Pd/c2*1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;/h2*4-15H,1-3H3;
InChI 密鑰
CUBIJGNGGJBNOC-UHFFFAOYSA-N
應用
用于催化:
  • 钯催化的交叉偶联反应和胺化作用
  • Kumada偶联
  • 芳基化
  • Heck偶联
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)