Merck
708925
Sigma-Aldrich
N-[[2-(二苯基膦)苯基]亚甲基]-3-甲基-L-缬氨酸 钠盐
95%
别名:
Na-tBu-DippAM
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H25NNaO2P
分子量:
425.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: click chemistry
mp
199 °C (dec.)
SMILES 字串
[Na+].CC(C)(C)[C@H](\N=C\c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C25H26NO2P.Na/c1-25(2,3)23(24(27)28)26-18-19-12-10-11-17-22(19)29(20-13-6-4-7-14-20)21-15-8-5-9-16-21;/h4-18,23H,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/b26-18+;/t23-;/m1./s1
InChI 密鑰
ZHRLPDTWOAIAKW-CCNYVGMNSA-M
應用
用于不对称铜催化共轭加成反应
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Wencel, J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 19, 1804-1804 (2008)