Merck
706507
Sigma-Aldrich
4-叔丁基苯基溴化镁 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CC6H4MgBr
CAS号:
分子量:
237.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
bp
65-67 °C/760 mmHg
密度
0.952 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C10H13.BrH.Mg/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;/h5-8H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
YECFWFOEQLAVNH-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)