Merck
706264
Sigma-Aldrich
2-氯丙酸钠-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH313CHCl13CO2Na
分子量:
133.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
powder
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[Na+].[13CH3][13CH](Cl)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H5ClO2.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
InChI 密鑰
RPOHBMAQTOJHKM-HCULJTSZSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)