Merck
706140
Sigma-Aldrich
4-[(苯氨基)羰基]苯硼酸频哪醇酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H22BNO3
分子量:
323.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
209-214 °C
官能基
amide
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C19H22BNO3/c1-18(2)19(3,4)24-20(23-18)15-12-10-14(11-13-15)17(22)21-16-8-6-5-7-9-16/h5-13H,1-4H3,(H,21,22)
InChI 密鑰
TWLVUSQQVDJZPI-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)