Merck
705489
Sigma-Aldrich
维生素D2(6,19,19-d3)
98% (CP)
别名:
丁二素(6,19,19-d3), 氘代维生素D2, 钙化醇(6,19,19-d3), 麦角骨化醇(6,19,19-d3)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28D3H41O
分子量:
399.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
化驗
98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
顏色
white to off-white
mp
114-118 °C
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1/i4D2,13D
InChI 密鑰
MECHNRXZTMCUDQ-OQGZBSKRSA-N
一般說明
维生素D2 (6,19,19-d3)是一种氘化形式的维生素D2,其中的C-6 和 C-19质子由氘所取代。维生素D,也称麦角钙化醇,由植物和蘑菇在阳光下产生。
應用
维生素D2 (6,19,19-d3) 可用作分析标准品, 用于通过LC-MS/MS定量分析人血液中的维生素D2 浓度。
包裝
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Application of a new vitamin D blood test on the Emirati population
Al-Dabbagh, B et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 180(5), 118-128 (2018)
Sterol and vitamin D2 concentrations in cultivated and wild grown mushrooms: Effects of UV irradiation
Teichmann A, et al.
LWT--Food Science and Technology, 40(5), 815-822 (2007)