Merck
705306
Sigma-Aldrich
麦草畏-环-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
3,6-二氯-2-甲氧基苯甲酸-13C6 (环-13C6)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C2H6Cl2O3
分子量:
226.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
112-116  °C
質量偏移
M+6
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CO[13c]1[13c](Cl)[13cH][13cH][13c](Cl)[13c]1C(O)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI 密鑰
IWEDIXLBFLAXBO-WBJZHHNVSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)