Merck
703443
Sigma-Aldrich
Taurine-1,1,2,2-d4
99 atom % D, 98% (CP)
别名:
2-Aminoethanesulfonic acid-d4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2D4H3NO3S
分子量:
129.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % D
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+4
SMILES 字串
NC([2H])([2H])C([2H])([2H])S(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i1D2,2D2
InChI 密鑰
XOAAWQZATWQOTB-LNLMKGTHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)