Merck
701645
Sigma-Aldrich
聚苯乙烯,单羧基封端
Mw ~200,000 by GPC
别名:
PS-COOH
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(C6H5)]n CO2H
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
powder
分子量
Mw ~200,000 by GPC
mp
106-112 °C
溶解度
MEK: soluble
THF: soluble
benzene: soluble
toluene: soluble
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)