Merck
701629
Sigma-Aldrich
双(1,5-环辛二烯)铑(I)六氟化锑盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H24F6RhSb
分子量:
555.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
58-60 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Rh+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.6FH.Rh.Sb/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;6*1H;;/q;;;;;;;;+1;+5/p-6/b2*2-1-,8-7-;;;;;;;;
InChI 密鑰
BROZUPPJWNODCU-SXGOCSEPSA-H
相关类别
應用
Catalyst for:
  • [3+2] Cycloaddition
  • Preparation of diastereomeric chiral phosphorus mon- and bidentate diamidophosphite ligands based on dianydromannitol and their use in asymmetric metallocomplex catalysis
  • C-C bond-forming hydrogenation
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)