Merck
699675
Sigma-Aldrich
乙酰丙酮酸甲酯
97%
别名:
β-乙酰丙酮酸甲酯, 1-甲氧基-1,2,4-戊三酮, 2,4-二氧代戊酸甲酯, 3-乙酰丙酮酸甲酯, Methyl 2,4-dioxovalerate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O4
CAS号:
分子量:
144.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
60-65 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(7)3-5(8)6(9)10-2/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
OMHOEQINEXASKE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3