Merck
69907
Sigma-Aldrich
蒙脱土(铝柱撑粘土)
别名:
催化剂(铝柱撑粘土)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
表面積
250 m2/g
損耗
12-19% loss on ignition
4-8% loss on drying
pH值
4-5
SMILES 字串
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI 密鑰
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
蒙脱土(铝柱撑粘土)可用于制备聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)基纳米复合材料。
其他說明
酸性催化剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Al-Pillared-Montmorillonite (AlPMt)/Poly (Methyl Methacrylate)(PMMA) Nanocomposites: The Effects of Solvent Types and Synthesis Methods
Kizilduman BK, et al.
Advanced Materials Research, 17(3), 5-23 (2017)
M. Balogh et al.
Organic Chemistry Using Clays (1993)