Merck
697001
Sigma-Aldrich
1-氯-4-羟基异喹啉-3-羧酸甲酯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H8ClNO3
分子量:
237.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
powder
mp
164-168 °C
官能基
chloro
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1nc(Cl)c2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H8ClNO3/c1-16-11(15)8-9(14)6-4-2-3-5-7(6)10(12)13-8/h2-5,14H,1H3
InChI 密鑰
JCLXQWPJRSUMFT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)