Merck
694541
Sigma-Aldrich
N-Cbz-4-氨基环己酮
97%
别名:
(4-Oxocyclohexyl)carbamic acid benzyl ester, 4-(苄氧酰氨基)环己酮, 4-氧代环己基氨基甲酸苄酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H17NO3
CAS号:
分子量:
247.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
80-84 °C
官能基
amine
ketone
phenyl
SMILES 字串
O=C1CCC(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-13-8-6-12(7-9-13)15-14(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2,(H,15,17)
InChI 密鑰
VHXBIBFCJISKFA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)