Merck
694487
Sigma-Aldrich
2-甲基-5-硝基苯磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6ClNO4S
CAS号:
分子量:
235.64
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
bp
135-137 °C/0.7 mmHg
mp
41-45 °C
官能基
nitro
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1S(Cl)(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO4S/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)14(8,12)13/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
WPGVQDHXOUAJBW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)