Merck
694126
Sigma-Aldrich
甲氧基烯丙基
technical grade
别名:
1-甲氧基-1,2-丙二烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6O
CAS号:
分子量:
70.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.429
密度
0.832 g/mL at 25 °C
官能基
ether
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC=C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4-5-2/h4H,1H2,2H3
InChI 密鑰
RRWJXAJEGRDMQH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Reactant involved in:
  • Multicomponent reactions with nitriles and carboxylic acids followed by cyclocondensation for synthesis of enantiopure pyridines
  • Intermolecular hydroamination
  • One-pot synthesis of alkoxy and (alkylsulfanyl)-substituted pyrroles and dihydropyridines
  • Intermolecular [4+2] cycloaddition with dienes
  • Allenyl cyclization and subsequent transformation into dicarbonyl, cyclopentenones, and butenolide compounds
  • Insertion reactions of C-C pi-bonds into alkylidenesilacyclopropanes
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-20.0 °F
閃點(°C)
-28.9 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1