主要文件
693502
Sigma-Aldrich
钆-硅-锗合金
Gd5Si0.5Ge3.5, ≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Gd5Ge2Si2
分子量:
987.70
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
≥99%
形狀
powder and chunks
成份
Gadolinium, 74.4 wt. %
Germanium, 24.2 wt. %
Silicon, 1.4 wt. %
mp
1313 °C
物理性質
Curie Temperature: ~70 K
法律資訊
产品销售获得美国专利 5,887,449 和 5,743,095 的许可,适用于磁制冷。
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Water-react 3
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)