Merck
687146
Sigma-Aldrich
N-Boc-氨基丙炔
97%
别名:
1,1-Dimethylethyl 2-propyn-1-ylcarbamate, 1,1-Dimethylethyl N-2-propyn-1-ylcarbamate, 2-Propynylcarbamic acid tert-butyl ester, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)prop-1-yne
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H13NO2
CAS号:
分子量:
155.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
40-44 °C
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NCC#C
InChI
1S/C8H13NO2/c1-5-6-9-7(10)11-8(2,3)4/h1H,6H2,2-4H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
DSPYCWLYGXGJNJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.9 °F
閃點(°C)
93.3 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)