Merck
686719
Sigma-Aldrich
2-氟-6-甲基苯甲醛
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7FO
分子量:
138.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.525
密度
1.151 g/mL at 20 °C
官能基
aldehyde
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-3-2-4-8(9)7(6)5-10/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
BGQBJWPZBBMKEI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)