Merck
686670
Sigma-Aldrich
聚酯-8-羟基-1-羧基双-MPA 枝状物,3 代
≥97%
别名:
Dendron-G3-Carboxyl-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C35H58O22
分子量:
830.82
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
描述
hydroxyl surface groups
品質等級
化驗
≥97%
形狀
powder (lyophilized)
分子量
generation 3
特點
focal point carboxylic acid
號表面基團
8
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)C(O)=O
InChI
1S/C35H58O22/c1-29(8-36,9-37)23(46)54-18-34(6,19-55-24(47)30(2,10-38)11-39)27(50)52-16-33(5,22(44)45)17-53-28(51)35(7,20-56-25(48)31(3,12-40)13-41)21-57-26(49)32(4,14-42)15-43/h36-43H,8-21H2,1-7H3,(H,44,45)
InChI 密鑰
CSKGZAJBJPVHFW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
分子量计算值831
可溶于多种极性溶剂,如 DMF、甲醇和水。
應用
Polymer Factory Sweden AB 生产。
其他說明
bis-MPA 即 2,2-二羟甲基丙酸
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.
实验方案
Find study on synthesis of drug unimolecular carriers based on dendritic polyester scaffolds having biomedical applications
Find study on synthesis of drug unimolecular carriers based on dendritic polyester scaffolds having biomedical applications