Merck
679755
Sigma-Aldrich
六氟锆酸 溶液
50 wt. % in H2O
别名:
二氢六氟锆酸盐 溶液, 氟化氢锆
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2ZrF6
CAS号:
分子量:
207.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
core: zirconium
reagent type: catalyst
品質等級
濃度
50 wt. % in H2O
密度
1.512 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
F.F.F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/6FH.Zr/h6*1H;/q;;;;;;+4/p-4
InChI 密鑰
DXIGZHYPWYIZLM-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于:
  • 六氟锆酸表面预处理对钢铁耐腐蚀性能的影响
  • 离子液体前驱体合成二氧化钛光催化剂的制备
  • 牙科释氟单体的合成
  • 作为 ZrO2 陶瓷薄膜的前驱体
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)