Key Documents
675318
Sigma-Aldrich
胶态银溶液
nanoparticles, ~157 nm particle size, 0.25 mM in H2O, contains citrate as stabilizer
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ag
CAS号:
分子量:
107.87
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
形狀
dispersion
nanoparticles
包含
citrate as stabilizer
濃度
0.25 mM in H2O
折射率
n20/D 1.333
粒徑
~157 nm
密度
0.991 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI 密鑰
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)